Få mere at vide
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Artikelnummer. 12890590
Farve:
Gul
Hvid
Bredde (metrisk):
13 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12890590
Brand: Brady™ 042101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Oversigt HandiMark Repositionable Vinyl Film
Klæbende type Acrylic, Repositionable
Farve Hvid
Slutte Gloss
Materiale Vinyl
Produkttype Repositionable Film
Til brug med (applikation) For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels
Til brug med (udstyr) HandiMark
Mængde 1 Roll
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +82°C
Tykkelse (metrisk) 0.031 mm
Længde (metrisk) 15 m
Bredde (metrisk) 25 mm