Få mere at vide
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Farve:
Gul
Hvid
Bredde (metrisk):
13 mm
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HandiMark Repositionable Vinyl Film |
| Klæbende type | Acrylic, Repositionable |
| Farve | Gul |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Vinyl |
| Produkttype | Repositionable Film |
| Til brug med (applikation) | For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels |
| Til brug med (udstyr) | HandiMark |
| Mængde | 1 Roll |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to +82°C |
| Vis mere |