Få mere at vide
Brady™ Handimark Labeling Ribbons
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Labeling Ribbon |
| Farve | Magenta |
| Til brug med (udstyr) | HandiMark Printer |
| Længde (metrisk) | 23 m |
| Bredde (metrisk) | 50 mm |
| Dimensioner (L x B) | 23 m x 50 mm |
| Oversigt | 50 mm Magenta Ribbon |
| Til brug med (applikation) | Ensure your printed text lasts for years outdoors and in demanding environments |
| Mængde | 1 Ea. |