Få mere at vide
Brady™ Handimark Labeling Ribbons
Artikelnummer. 10442984
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10442984 Gul Hver
12800560 Grøn Hver
12810560 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442984 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 042123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Produkttype Labeling Ribbon
Farve Gul
Til brug med (udstyr) HandiMark Printer
Længde (metrisk) 23 m
Bredde (metrisk) 50 mm
Dimensioner (L x B) 23 m x 50 mm
Oversigt 50 mm Yellow Ribbon
Til brug med (applikation) Ensure your printed text lasts for years outdoors and in demanding environments
Mængde 1 Ea.