Få mere at vide
UVP Dual Tube håndholdt UV-lampe
Artikelnummer. 10712467
Skift visning
Watt:
6 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Watt Pakningsstørrelse
10712467 6 W Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10712467 Leverandør UVP Leverandørnr. 95000706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4860.00 DKK
    2657.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 2202.44 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Vælg mellem langbølge, mellemtone, kortbølge eller kombination af langbølge og kortbølge i samme lampe. UVP Ultra Violet Product™ Håndholdt UV-lampe bruger to separate UV-rør for større intensitet end split-tube 6 watt-modeller.
  • Letvægts, A/C-drevet og bærbar
  • 6 watt bærbar lampe
  • Bølgelængder: 365nm langbølge og 254nm kortbølge.
  • To separate rør. Holdbar plastkonstruktion
  • Lampeledning: 2,4m
  • Mål: 378 x 81 x 64 mm
  • Vægt: 0,09 kg
  • Bruges med J-129 stativ til håndfri betjening.
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 6 W
Bølgelængde 365/254 nm
Dimensioner (L x B x H) 378 x 81 x 64 mm
Elektriske krav 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer 2 separate rør
Lysintensitet 1350/1200μ Wcm 2
Materiale Plast
Model- UVGL-58
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Bærbar UV-lampe