Få mere at vide
UVP Ultra Violet Light Product™ Split Tube Håndholdt UV-lampe
Bølgelængde:
365/254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Let, bærbar og AC drevet
- 6 watt bærbar lampe
- Bølgelængder: 365nm langbølge og 254nm kortbølge.
- Et delt rør.
- Holdbar plastkonstruktion
- Lampeledning: 2,4m
- Mål: 378 x 81 x 64 mm
- Vægt: 0,9 kg
- Bruges med J-129 stativ til håndfri betjening.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Watt | 6 W |
| Bølgelængde | 365/254 nm |
| Dimensioner (L x B x H) | 378 x 81 x 64 mm |
| Elektriske krav | 6 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Inkluderer | Et multibåndsrør og snap-on bølgelængdevælger |
| Lysintensitet | 1290/950μ W/cm 2 |
| Materiale | Plast |
| Model- | UVGL-55 |
| Vis mere |