Få mere at vide
ATAGO™ Håndholdt refraktometer Master-53T
Artikelnummer. 11476138
:
Refraktometer; Nøjagtighed:± 0,2%; Brix-område: 0,0 % til 53,0 %
Artikelnummer. 11476138
Brand: ATAGO™ 2352
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det håndholdte refraktometer Master-53T er i stand til at måle ikke kun forskellige slags juice, kaffe og andre drikkevarer, men også forarbejdet mad såsom sauce, ketchup, syltetøj med lavt kalorieindhold og mere.
  • Master-53T er i stand til at måle ikke kun forskellige slags juice, kaffe og andre drikkevarer, men også forarbejdet mad såsom sauce, ketchup, lavkaloriemarmelade osv.
  • Disse er en ATC-model (Automatic Temperature Compensation).
  • Master-T/PT-serien er et godt alternativ valg, når den vandtætte funktion ikke er en prioritet.
  • Master-53T er lavet af metal trykstøbt aluminium (Ideel til landbrugsindustrien, metalbearbejdningsvæsker og forskellige højtemperaturprøver. Modstandsdygtig over for organiske opløsningsmidler).
  • Mens den byder på funktioner som Let-at-læse, Let-at-holde, Glat prøvetagning, Nem bortskaffelse af prøve fra kanten, forbedring af hygiejneaspektet ved at anvende den nye type greb og velafbalanceret struktur, lægges der også vægt på dets design, godt eksemplificeret af den strømlinede krop og det stærke greb med rig tekstur.
Tekniske data
Type Refraktometre, bærbare
Skala Range 0,0 % til 53,0 %
Model- MASTER-53T
Nøjagtighed ±0,2 %
Skala Type Brix
Vægt (engelsk) 0.29 lb.
Vægt (metrisk) 130 g