Få mere at vide
Vee Gee Håndholdt refraktometer
:
Produkttype: Håndholdt refraktometer
Beskrivelse
- Store, skarpe displayskalaer med høj kontrast
- Optisk glasmateriale af høj kvalitet til ensartede, nøjagtige aflæsninger
- Holdbart design i industriel kvalitet med ikke-rullende stativ for at holde enheden sikkert på flade overflader
- Taktisk, skridsikkert gummigreb på kroppen for at blokere overførsel af håndvarme
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Håndholdt refraktometer |
| Nøjagtighed | Brix-nøjagtighed:± 0,5 %, vandnøjagtighed:± 1 %, Baume-nøjagtighed:± 0,5° |
| Til brug med (applikation) | Kvalitetsanalyse af honning |
| Inkluderer | Refraktometer, Vinyl opbevarings-/bæreetui, Én overførselspipette, Kalibreringsskruetrækker, Betjeningsvejledning |
| Vægt (metrisk) | 220 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 1,6 x 1,6 x 5,8 tommer. |