Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17894922 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17894922 NDX-2
17814922 BTX-1
17804922 BX-2
17894912 BX-20
17834922 BX-1
17824922 BX-4
17864922 SGX-1
17854922 BX-3
17844922 BX-10
17874922 SX-2
17884922 STX-3
17814932 URX-60
17804932 SX-1
17824932 BX-50
17854932 CTX-2
17834932 CTX-1
17844932 BTX-20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17894922 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 43055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    1008.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 161.09 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Håndholdt refraktometer
Skala Range 57 til 95 Brix
Brydningsindeks 1.435 til 1.520
Oversigt Håndholdt refraktometer, NDX-2, 1.425 til 1.520 nD
Model- NDX-2
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed ±0,001 %
Opløsning 0.00%
Skala Type Brydningsindeks
Til brug med (applikation) Til generelle formål, let industri, kemisk og bilindustrien
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast og brugsanvisning
Vægt (metrisk) 230 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 14 cm
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm