Få mere at vide
Descripción
- Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
- Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
- Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
- Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Brix refraktometer |
| Skala Range | 0 til 20 Brix |
| Brydningsindeks | 1,33 til 1,36 |
| Oversigt | Håndholdt refraktometer, BX-20, 0 til 20 % Brix |
| Model- | BX-20 |
| Prøvetype | Gennemsigtig og gennemsigtig |
| Prøvevolumen | >0.1 mL |
| Kalibrering | Værktøjsfri kalibrering |
| Nøjagtighed | ±0,1 % |
| Opløsning | 0.20% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?