Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17884922 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17884922 STX-3
17814922 BTX-1
17804922 BX-2
17894912 BX-20
17834922 BX-1
17824922 BX-4
17864922 SGX-1
17854922 BX-3
17844922 BX-10
17874922 SX-2
17814932 URX-60
17804932 SX-1
17894922 NDX-2
17824932 BX-50
17854932 CTX-2
17834932 CTX-1
17844932 BTX-20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17884922 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 43036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1138.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 181.09 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Håndholdt refraktometer
Oversigt Håndholdt refraktometer, STX-3, 0 til 100 ppt saltholdighed, ATC
Model- STX-3
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed Skala 1:± 1 ppt, skala 2:± 0,001
Opløsning 0.20%
Skala Type Salinitet / specifik vægt af havvand
Til brug med (applikation) Til vand/spildevand, akvatiske og akvakulturapplikationer
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast, instruktionsmanual og kalibreringsskruetrækker
Vægt (metrisk) 285 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Højde (metrisk) 18.5 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm