Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17864922
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Artikelnummer. 17864922
Brand: VEE GEE 43004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Brix refraktometer
Skala Range 0 til 32 Brix
Brydningsindeks 1,33 til 1,38
Oversigt Håndholdt refraktometer, SGX-1, 0 til 32 % Brix / 1.000 til 1.130 SG ølurt, ATC
Model- SGX-1
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed ±0,2 %
Opløsning 0.20%
Skala Type Brix, Specific Gravity Beer Wort
Til brug med (applikation) Til fødevarer, drikkevarer og landbrugsapplikationer
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast, kalibreringsskruetrækker og brugsanvisning
Vægt (metrisk) 235 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 16.5 cm
Højde (metrisk) 16.5 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm