Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17854932
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Artikelnummer. 17854932
Brand: VEE GEE 43064
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Håndholdt digital refraktometer
Oversigt Håndholdt refraktometer, CTX-2, frysepunkt° F, ATC
Model- CTX-2
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed Skala 1: 2 °F, Skala 2: 2 °F, Skala 3:± 0,01
Opløsning Skala 1: -50 til 32 °F, Skala 2: -60 til 32 °F, Skala 3: 1,10 til 1,40
Skala Type Skala 1: Frysepunkt for propylenglycol, skala 2: Frysepunkt for ethylenglycol, skala 3: Densitet af batterisyre
Til brug med (applikation) Til generelle formål, let industri, kemisk og bilindustrien
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast, instruktionsmanual og kalibreringsskruetrækker
Vægt (metrisk) 235 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 15 cm
Højde (metrisk) 15 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm