Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17834932 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17834932 CTX-1
17814922 BTX-1
17804922 BX-2
17894912 BX-20
17834922 BX-1
17824922 BX-4
17864922 SGX-1
17854922 BX-3
17844922 BX-10
17874922 SX-2
17884922 STX-3
17814932 URX-60
17804932 SX-1
17894922 NDX-2
17824932 BX-50
17854932 CTX-2
17844932 BTX-20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17834932 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 43062
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Håndholdt digital refraktometer
Oversigt Håndholdt refraktometer, CTX-1, frysepunkt° C, ATC
Model- CTX-1
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed Skala 1: 1 °C, Skala 2: 1 °C, Skala 3:± 0,01
Opløsning Skala 1: 1 °C, Skala 2: 1 °C, Skala 3: 0,01
Skala Type Skala 1: Frysepunkt for propylenglycol, skala 2: Frysepunkt for ethylenglycol, skala 3: Densitet af batterisyre
Til brug med (applikation) Til generelle formål, let industri, kemisk og bilindustrien
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast, instruktionsmanual og kalibreringsskruetrækker
Vægt (metrisk) 225 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 15 cm
Højde (metrisk) 15 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm