Få mere at vide
VEE GEE Håndholdt refraktometer
Artikelnummer. 17824922
Model-:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Artikelnummer. 17824922
Brand: VEE GEE 43007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det håndholdte refraktometer er usædvanligt nemt at betjene og giver hurtige, nøjagtige målinger for koncentrationen af næsten enhver vandig opløsning i en lang række applikationer. Lavet holdbart med designfunktioner i industriel kvalitet for at give mange års pålidelig brug selv i marken.
  • Værktøjsfri kalibrering: Værktøj ikke påkrævet med vores patenterede 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Hurtige resultater: Højkvalitets optisk glasprisme og helmetalhusdesign muliggør hurtig temperaturligevægt
  • Nøjagtige og skarpe aflæsninger: Stor skala er bedst i klassen og leverer klare, skarpe figurer, skærmskygge og utrolig kontrast for generel nøjagtighed
  • Beskyttende greb: Gummigrebet reducerer håndslip og beskytter mod brugerens håndvarme for at opretholde nøjagtigheden
Tekniske data
Type Brix refraktometer
Skala Range 45 til 82 Brix
Brydningsindeks 1,41 til 1,49
Oversigt Håndholdt refraktometer, BX-4, 45 til 82 % Brix
Model- BX-4
Prøvetype Gennemsigtig og gennemsigtig
Prøvevolumen >0.1 mL
Kalibrering Værktøjsfri kalibrering
Nøjagtighed ±0,2 %
Opløsning 0.20%
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Til fødevarer, drikkevarer og landbrugsapplikationer
Inkluderer Bæretaske, en overførselspipette i plast og brugsanvisning
Vægt (metrisk) 230 g
Dimensioner (L x B x H) 4 x 4 x 14 cm
Højde (metrisk) 14 cm
Længde (metrisk) 4 cm
Bredde (metrisk) 4 cm