Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Håndholdt densitetsmåler
Artikelnummer. p-9634001
Skift visning
Oversigt:
Densito
DensitoPro
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15888607 Densito Hver
15898607 DensitoPro Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888607 Leverandør METTLER TOLEDO™ Leverandørnr. 30330857
Den lette Densito er designet til at passe komfortabelt og giver mulighed for enhåndsbetjening i laboratoriet eller på farten. Resultaterne er temperaturkompenserede og kan leveres i specifik gravitation, Brix, API-enheder og andre formater.
  • Ideel til brug i laboratoriet eller på farten
  • Velegnet til kvalitetskontrol af indgående varer til at-line kvalitetssikring af mellem- eller slutprodukter
  • Densitetsmåler tilbyder hurtige, nøjagtige målinger til tredje decimal
  • Mål let tæthed, Brix og mange andre enheder, der tager højde for temperaturkompensationsfaktorer
Densito guider operatøren gennem hele måle- og rengøringscyklussen takket være den indbyggede mulighed for guidet arbejdsgang
  • Densito gemmer op til 1.100 resultater, inklusive prøve-id, måleenhed, temperaturkorrektionskoefficient, instrument-id, dato og klokkeslæt
  • Det stærkt oplyste farvedisplay giver fremragende synlighed både indendørs og udendørs. Spot nemt bobler og uoverensstemmelser, som kan påvirke målingen, takket være den baggrundsbelyste målecelle
TILBEHØR
  • Batteri Lilon 24oo mAh (30330855)
  • Bluetooth-printer Godex MX20 med dongle (30330864)
  • Bæretaske (30330861)
  • Ladestander (30330842)
  • Forbindelsessprøjte/påfyldningsrør (30330853)
  • EasyDirect DE/RE-licens (30451628)
  • Påfyldningsrør, 600 mm (30330848)
  • Data Writer USB-P25/01 (11124301)
  • Beskyttelsescover (30330860)
  • Prøverør, 190 mm (30330847)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Display Type 2,4 tommer farveskærm
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Nøjagtighed ±0,001 g/cm³
Oversigt Densito
Højde (metrisk) 20 cm
Interface 2,4 tommer farveskærm, knapper og joystick
Sprog Dansk, kinesisk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk, svensk, thai, tjekkisk, slovakisk, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Czech, Slovakian
Måleområde 0 til 3 g/cm³
Måletid Prøveafhængig
Opløsning 0,0001 g/cm³
Prøvevolumen 2 mL
Tolerance ±0,0005
Vægt (metrisk) 355 g
Produkttype Håndholdt densitetsmåler
Til brug med (udstyr) EasyDirect pc-software, Bluetooth-printer Godex MX20 med dongle, USB-P25-printer, påfyldningsrør, sprøjteadapter
Til brug med (applikation) Måling af massefylde, specifik tyngdekraft, ethanol, Brix, API2, Baumé, H2SO4, Plato, Proof (US og IP), brugerdefineret koncentration