Få mere at vide
METTLER TOLEDO™ Håndholdt densitetsmåler
Beskrivelse
Indeholder
RFID- og stregkodelæser
- Ideel til brug i laboratoriet eller på farten
- Velegnet til kvalitetskontrol af indgående varer til at-line kvalitetssikring af mellem- eller slutprodukter
- Densitetsmåler tilbyder hurtige, nøjagtige målinger til tredje decimal
- Mål let tæthed, Brix og mange andre enheder, der tager højde for temperaturkompensationsfaktorer
Densito guider operatøren gennem hele måle- og rengøringscyklussen takket være den indbyggede mulighed for guidet arbejdsgang
- Densito gemmer op til 1.100 resultater, inklusive prøve-id, måleenhed, temperaturkorrektionskoefficient, instrument-id, dato og klokkeslæt
- Det stærkt oplyste farvedisplay giver fremragende synlighed både indendørs og udendørs. Spot nemt bobler og uoverensstemmelser, som kan påvirke målingen, takket være den baggrundsbelyste målecelle
TILBEHØR
- Batteri Lilon 24oo mAh (30330855)
- Bluetooth-printer Godex MX20 med dongle (30330864)
- Bæretaske (30330861)
- Ladestander (30330842)
- Forbindelsessprøjte/påfyldningsrør (30330853)
- EasyDirect DE/RE-licens (30451628)
- Påfyldningsrør, 600 mm (30330848)
- Data Writer USB-P25/01 (11124301)
- Beskyttelsescover (30330860)
- Prøverør, 190 mm (30330847)
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | 2,4 tommer farveskærm |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 50 °C |
| Nøjagtighed | ±0,001 g/cm³ |
| Oversigt | DensitoPro |
| Højde (metrisk) | 20 cm |
| Interface | 2,4 tommer farveskærm, knapper og joystick |
| Sprog | Dansk, kinesisk, hollandsk, engelsk (GB), engelsk (US), fransk, tysk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk, svensk, thai, tjekkisk, slovakisk |
| Måleområde | 0 til 3 g/cm³ |
| Måletid | Prøveafhængig |
| Opløsning | 0,0001 g/cm³ |
| Vis mere |