Få mere at vide
Brannan Håndholdt analog tælletæller
Artikelnummer. 31041734
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
48 x 54 x 27 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
31041734 48 x 54 x 27 mm
1 options
Artikelnummer. 31041734 Leverandør Brannan Leverandørnr. 28/501/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.35 DKK
    36.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.22 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Analog tæller fås med fingerholder. Nulstiller ved at dreje på knappen.
  • Firecifret displaytæller
  • Med håndtag og klare hvide tal på sort baggrund
  • Nulstilles ved at dreje på knappen
  • Optællinger 0 til 9999
  • Dimensioner: 48 x 54 x 37 mm
  • Tællemål: 6 x 18 mm
Tekniske data
Produkttype Tælleenhed
Display Type Mekanisk
Grid Type Simpelt
Display Dimensioner 6 x 18 mm
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B x H) 48 x 54 x 27 mm