Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac håndholdt aspirationssystem
Artikelnummer. 15944991
Skift visning
Model-:
EV500
EV514
Type:
Håndholdt aspirator
Håndholdt aspirator
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Type Pakningsstørrelse
15944991 EV514 Håndholdt aspirator Hver
15934991 EV500 Håndholdt aspirator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15944991 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. EV514
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Indeholder
Enkeltkanalsadapter til engangsspids
Et komplet sæt værktøjer til aspiration —fjerner hurtigt supernatanten fra en række cellekulturer eller plader og skåle med flere brønde med Argos Technologies HandE-Vac håndholdt aspirator.
  • Brug sammen med Pasteur-pipetter, plastaspirationspipetter eller en række forskellige adaptere til specifikke applikationer
  • Trykfølsom knap på toppen af enheden styrer den specifikke mængde vakuum, der påføres. Fungerer med standard in-house vakuumkilde eller med M-Vac eller E-Vac aspirationssystemer
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kompatible tips Kun E-Vac
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Model- EV514
Antal kanaler 1
Produktlinje HandE-Vac
Type Håndholdt aspirator
Volumen (metrisk) 4 L
Til brug med (applikation) M-Vac eller E-Vac aspirationssystemer
Til brug med (udstyr) E-Vac™ , M-Vac™ aspirationssystemer eller intern vakuumkilde
Inkluderer Enkeltkanalsadapter til engangsspidser