Learn More
Tork Hand Towel Roll Dispenser White H1
Product Code. 10135204 Shop All Tork Products
Change view
Click to view available options
Holds:
Hard Roll Towel
Unit Size:
Each
Product Code. Holds Unit Size
10135204 Hard Roll Towel Each
1 options
Product Code. 10135204 Supplier Tork Supplier No. 551000
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dispenser delivers easy maintenance to keep busy washrooms functioning and reduces consumption with one-at-a-time sheet dispensing.
  • Elevation design
    • Functional, modern design makes lasting impression on guests
  • One-at-a-time dispensing improves hygiene, guests only touch paper hand towels needed
  • Large capacity ensures paper is always available
  • Maintain space efficiently with refill indicator and Tork Vision Cleaning software and sensors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hard Roll Towel Dispenser
Color White
Length (English) 8.228 in.
Length (Metric) 209 mm
Width (English) 13.38 in.
Width (Metric) 340 mm
Height (English) 16.4 in.
Height (Metric) 417 mm
Holds Hard Roll Towel
Material ABS
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Closed Front
Model Manual
Sterility Non-sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.