Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Dispenser til rullet håndklæde
Click to view available options
Farve:
Hvid
Unit Size:
Hver
Description
Den essentielle viskerdispenser til enhver virksomhed. Denne dispenser er kompatibel med en række toiletprodukter og fremmer hygiejnen og hjælper med at styre omkostningerne gennem kontrolleret dispensering. Det praktiske og rengøringsvenlige design gør det til det ideelle produkt til ethvert badeværelsesmiljø. Kompatibel med Scott: 6003, 6023, 7287, 7288, 7293, 7305, 7309, 7414 og 7415). Dispenser størrelse 14,8 cm (L) x 56 cm (B) x 15 cm (D).
- 1 x Scott™ Viskerdispenser - Hvid
- Dispenserer ark af viskerrulle uden at skulle røre ved dispenseren, hvilket hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
- Kan vægmonteres for nemheds skyld
- Praktisk og let at rengøre design med en hvid plastfinish og ingen smuds- eller støvfælder
- Kompatibel med: 6003, 6023, 7287, 7288, 7291, 7293, 7305, 7309, 7414 og 7415
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dispenser til rullet håndklæde |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 14.80 x 56 x 15 cm |
| Længde (engelsk) | 5,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 14.8 cm |
| Bredde (metrisk) | 56 cm |
| Højde (metrisk) | 15 cm |
| Holder | Håndklæder |
| Materiale | Plast |
| Antal rum | 1 |
| Show More |