Få mere at vide
asecos™ Hånd-skovl
Artikelnummer. 17876416 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
187,00 mm
240,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17876416 187,00 mm
17866406 240,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17876416 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 14369
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Håndskovlen er designet til at sprede og opsamle granulat.
  • Håndskovl til granulat.
  • PP
  • rød
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Skovl
Længde (engelsk) 7,36 tommer.
Længde (metrisk) 187,00 mm
Bredde (engelsk) 7,36 tommer.
Bredde (metrisk) 187.00 mm
Højde (engelsk) 5,43 tommer.
Højde (metrisk) 138.00 mm
Vægt (engelsk) 0.42 lb.
Vægt (metrisk) 0.19 kg