Få mere at vide
asecos™ Hånd-skovl
Artikelnummer. 17866406 Shop alle asecos produkter
Længde (metrisk):
187,00 mm
240,00 mm
Artikelnummer. 17866406
Brand: asecos™ 14370
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Håndskovlen er designet til at sprede og opsamle granulat.
  • Håndskovl til granulat.
  • PP
  • rød
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Skovl
Længde (engelsk) 9,45 tommer.
Længde (metrisk) 240,00 mm
Bredde (engelsk) 9,45 tommer.
Bredde (metrisk) 240.00 mm
Højde (engelsk) 36,22 tommer
Højde (metrisk) 920.00 mm
Vægt (engelsk) 2.20 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg