Få mere at vide
Sampling Systems™ Håndskraber
Artikelnummer. p-200009511 Shop alle Sampling Systems produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Artikelnummer. 17952062
Brand: Sampling Systems™ 8336P1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse robuste og robuste håndskrabere er ideelle til let at skrabe store områder på grund af deres enorme bladstørrelse og håndtag. Ydeevnen forstærkes yderligere af, at skraberne er lavet af polypropylen for meget god kemikalieresistens.
  • Robust og har et stort, robust håndtag
  • Stor 250 mm bred klinge
  • Kommer i 3 karakteristiske farver
Tekniske data
Produkttype Skraber
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Polypropylen
Tip Type Flad
Duft Regelmæssig duft
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Størrelse 250 mm