Få mere at vide
Sampling Systems™ Håndskraber
Artikelnummer. 17962062 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17962062 Rød
17952062 Hvid
17972062 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962062 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8336R1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 DKK
    133.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.76 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Disse robuste og robuste håndskrabere er ideelle til let at skrabe store områder på grund af deres enorme bladstørrelse og håndtag. Ydeevnen forstærkes yderligere af, at skraberne er lavet af polypropylen for meget god kemikalieresistens.
  • Robust og har et stort, robust håndtag
  • Stor 250 mm bred klinge
  • Kommer i 3 karakteristiske farver
Tekniske data
Produkttype Skraber
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Polypropylen
Håndtag Type Polypropylen
Tip Type Flad
Duft Regelmæssig duft
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Størrelse 250 mm