Få mere at vide
Buerkle™ Håndskefulde til madvarer
Artikelnummer. 31188869 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
31188869 2 L
1 options
Artikelnummer. 31188869 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83001010
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Polypropylenens letrengjorte, glatte og porefri overflade gør disse skovle yderst velegnede til fødevaresektoren. Skovlene kan også bruges til at koge produkter.
Jernskovle larmer, de kan blive bulet, de ruster og er tunge. Plastikskefulde har ingen af disse ulemper og er også hygiejniske, fordi de er lavet i ét stykke og har en non-stick overflade. De har også høj kemisk resistens, de er ubrydelige og alle er værdifulde fordele!
  • For fødevarer (FDA og (EU) nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scoop
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 L