Description
- Hjælp til at beskytte gæster – dette håndsprit overholder EN1500 og EN14476 og er effektivt mod alle indkapslede vira.
- Biologisk nedbrydeligt håndspritskum indeholder en 100% plantebaseret aktiv ingrediens.
- Vores alkoholfri håndsprit er dermatologisk testet.
- Opfylder sikkerhedsstandarder – dette ikke-brændbare håndsprit har ingen CLP-symboler, advarselsfraser eller transportrestriktioner.
Spécification
Spécification
| Produkttype | Håndsprit |
| Farve | Klar |
| Form | Skum |
| Aktive ingredienser | Mælkesyre |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | 1 L |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?