Beskrivelse
- Effektiv formel - EN 1500 og EN 14476.
- Dette dermatologisk testede skum er let at håndtere og spreder sig let
- Spar personalets tid ved ubesværet at fylde op.
- Hjælp med at sikre god håndhygiejne – den fabriksforseglede flaske med en ny pumpe ved hver genopfyldning hjælper med at reducere risikoen for forurening og beskytte formuleringerne helt ud til hænderne.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndsprit |
| Farve | Klar |
| Form | Skum |
| Aktive ingredienser | Alkohol |
| Emballage | Plastikflaske |
| Mængde | 6/Pk. |
| Størrelse | 950 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tork Hand Sanitizing Alcohol Foam
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i