Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Håndpumpe
Artikelnummer. p-8002220
Flowhastighed:
12 l/min.
14 l/min.
20 l/min.
26 l/min.
4 l/min
Materiale:
PVDF
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10697331
Brand: Buerkle™ 50051000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Sørg for fjernelse af resterende væske med disse alsidige håndpumper. Buerkle™ OTAL™ Håndpumper har et teleskopisk dykrør, der tilpasser sig beholderens højde ved indsættelse, hvilket gør det muligt at bruge den kompakte, pladsbesparende håndpumpe med forskellige beholdere.
OTAL håndpumper passer til de fleste kommercielle lagertromler. Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. Dette sikrer en god fjernelse af restvæske og gør, at håndpumpen kan bruges med forskellige beholdere.
  • Særligt kompakt, pladsbesparende håndpumpe
  • God pumpekapacitet
  • Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30 –70 mm (1,18-2,76 in.)Ø
OTAL håndpumper med PP leveringsrør:
  • modstandsdygtig over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
Pumpe med PVDF leveringsrør:
  • særligt velegnet til syrer og baser, ikke til stærkt oxiderende syrer og baser.
  • Med sine specielle materialeegenskaber har PVDF en endnu bedre kemikalieresistens end PP. Modstandsdygtig over for klorblegemiddel.
Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) pumpe:
  • til væsker, der ikke er let antændelige i farekategori AIII (VbF).
  • De OTAL PP eller PVDF håndpumpe bør bruges til ætsende medier.
Pumpe med slange og stophane:
  • afgangsslange med en længde på 1,5 m fremstillet af PVC og PP/PE stophane, leveringsrør af PP.
  • Udløbsslangen er særligt velegnet til at fylde fjerne beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kommerciel opbevaring
Flowhastighed 4 l/min
Inkluderer 12 mm Dia. Leveringsrør af polypropylen
Vægt (metrisk) 1 kg
Til brug med Opbevaringstromle
Dybde (metrisk) 45 cm
Pumpens rørlængde 45 cm
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, svag syre
Type Håndpumpe
Tromleåbningsdiameter 20 til 36 mm