Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Håndpumpe
Beskrivelse
OTAL håndpumper passer til de fleste kommercielle lagertromler. Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. Dette sikrer en god fjernelse af restvæske og gør, at håndpumpen kan bruges med forskellige beholdere.
- Særligt kompakt, pladsbesparende håndpumpe
- God pumpekapacitet
- Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30 –70 mm (1,18-2,76 in.)Ø
- modstandsdygtig over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
- særligt velegnet til syrer og baser, ikke til stærkt oxiderende syrer og baser.
- Med sine specielle materialeegenskaber har PVDF en endnu bedre kemikalieresistens end PP. Modstandsdygtig over for klorblegemiddel.
- til væsker, der ikke er let antændelige i farekategori AIII (VbF).
- De OTAL PP eller PVDF håndpumpe bør bruges til ætsende medier.
- afgangsslange med en længde på 1,5 m fremstillet af PVC og PP/PE stophane, leveringsrør af PP.
- Udløbsslangen er særligt velegnet til at fylde fjerne beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Kommerciel opbevaring |
| Flowhastighed | 26 l/min. |
| Inkluderer | 26 mm Dia. Leveringsrør i rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1.28 kg |
| Til brug med | Opbevaringstromle |
| Dybde (metrisk) | 90 cm |
| Pumpens rørlængde | 90 cm |
| Modstandsegenskaber | Alkalier, vaskemiddel, svag syre |
| Type | Håndpumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 30 til 70 mm |
| Vis mere |