Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Håndpumpe
Artikelnummer. 10652921
Skift visning
Flowhastighed:
12 l/min.
14 l/min.
20 l/min.
26 l/min.
4 l/min
Materiale:
PVDF
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Materiale unitSize
10652921 14 l/min. Polypropylen Hver
10697331 4 l/min Polypropylen Hver
10433291 12 l/min. Polypropylen, PVC Hver
10761002 20 l/min. Polypropylen Hver
10732492 20 l/min. PVDF Hver
10270921 26 l/min. Polypropylen Hver
10712332 26 l/min. Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10652921 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 50051200
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Sørg for fjernelse af resterende væske med disse alsidige håndpumper. Buerkle™ OTAL™ Håndpumper har et teleskopisk dykrør, der tilpasser sig beholderens højde ved indsættelse, hvilket gør det muligt at bruge den kompakte, pladsbesparende håndpumpe med forskellige beholdere.
OTAL håndpumper passer til de fleste kommercielle lagertromler. Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. Dette sikrer en god fjernelse af restvæske og gør, at håndpumpen kan bruges med forskellige beholdere.
  • Særligt kompakt, pladsbesparende håndpumpe
  • God pumpekapacitet
  • Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30 –70 mm (1,18-2,76 in.)Ø
OTAL håndpumper med PP leveringsrør:
  • modstandsdygtig over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
Pumpe med PVDF leveringsrør:
  • særligt velegnet til syrer og baser, ikke til stærkt oxiderende syrer og baser.
  • Med sine specielle materialeegenskaber har PVDF en endnu bedre kemikalieresistens end PP. Modstandsdygtig over for klorblegemiddel.
Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) pumpe:
  • til væsker, der ikke er let antændelige i farekategori AIII (VbF).
  • De OTAL PP eller PVDF håndpumpe bør bruges til ætsende medier.
Pumpe med slange og stophane:
  • afgangsslange med en længde på 1,5 m fremstillet af PVC og PP/PE stophane, leveringsrør af PP.
  • Udløbsslangen er særligt velegnet til at fylde fjerne beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Kommerciel opbevaring
Flowhastighed 14 l/min.
Inkluderer 12 mm leveringsrør
Vægt (metrisk) 0.64 kg
Til brug med Opbevaringstromme
Dybde (metrisk) 70 cm
Pumpens rørlængde 70 cm
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, svag syre
Type Håndpumpe
Tromleåbningsdiameter 30 til 70 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 9001