Få mere at vide
Katrin Håndpapirhåndklæde Classic M
Artikelnummer. 15701017
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20,5 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
6 ruller
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15701017 20,5 x 30 cm 6 ruller
1 options
Artikelnummer. 15701017 Leverandør Katrin Leverandørnr. 48504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.00 DKK
    492.15 DKK / 6 ruller
    Spare 375.85 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Absorberende, hygiejnisk og tårebestandig.
  • For KATRIN håndklædedispenser M med indre dispenser og lignende modeller
  • Naturlig hvid
  • 790 servietter pr. rulle
  • 1-lags 21 x 30 cm servietter
Tekniske data
Produkttype Køkkenrulle
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) 5 cm
Materiale Papir
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 20,5 x 30 cm
Emballagemængde 6 ruller af 790 Wipes
Ply 1-ply
Tykkelse (metrisk) 1 x 21,5 g/m2