Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hånddrevne vakuumpumper
Artikelnummer. p-8004052 Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
15 ml/slag
35 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785189
Brand: Cole-Parmer™ 7930101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil op til 25 i Hg vakuum eller test for tryklækager med denne vakuumpumpe. Cole-Parmer™ Håndbetjente vakuumpumper er forseglede og selvsmørende for en lang, vedligeholdelsesfri levetid.
  • Indbygget udløser giver dig mulighed for at udløse vakuum uden at afbryde pumpen
  • Zinklegering er perfekt til robuste applikationer; PVC er let og let at håndtere
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Materiale Zinklegering
Flowhastighed 15 ml/slag
Pumpetype Hånddrevet vakuumpumpe