Få mere at vide
Cole-Parmer™ Hånddrevne vakuumpumper
Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
15 ml/slag
35 ml/slag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Vakuummåleren er inddelt i både centimeter og tommer kviksølv
- Indbygget udløser giver dig mulighed for at udløse vakuum uden at afbryde pumpen
- Zinklegering er perfekt til robuste applikationer; PVC er let og let at håndtere
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 190.5 x 50.8 x 241.3 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Flowhastighed | 35 ml/slag |
| Pumpetype | Hånddrevet vakuumpumpe (uden måler) |