Få mere at vide
Buerkle™ Hånddrevet opløsningsmiddelpumpe til tin-foliebeholdere
Artikelnummer. 10482594
Flowhastighed:
10 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10482594
Brand: Buerkle™ 56032000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Hånddrevet opløsningsmiddelpumpe til tin-foliebeholdere fjerner forurening af organiske opløsningsmidler og smagsstoffer.
  • Mellemberørende dele lavet af rustfrit stål AISI 304 (1.4301) og PTFE
  • Stivt afgangsrør med stophane af rustfrit stål/PTFE
  • Velegnet til beholdere med R 2 tommer gevind
  • Gevindadapter til kommercielt tilgængelige beholdere fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Opløsningsmidler
Oversigt Til udtrækstud med 35 mm diameter
Flowhastighed 10 l/min.
Inkluderer Trådadapter
Vægt (metrisk) 2.052 kg
Til brug med Tin-Folie beholder
Dybde (metrisk) 60 cm
Type Hånddrevet opløsningsmiddelpumpe
Certificeringer/compliance Eksplosionskategorierne IIA, IIB og IIC, til brug i Ex-beskyttelseszone 0 og 1
Materiale Rustfrit stål, PTFE