Få mere at vide
Sampling Systems™ Håndbetjent let pumpe
Artikelnummer. 12848161 Shop alle Sampling Systems produkter
Dybde (metrisk):
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12848161
Brand: Sampling Systems™ 5056A18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Håndbetjent let pumpe er ideel til mange laboratorieapplikationer, hvor små til mellemstore mængder væske skal pumpes.
  • Stiv polypropylen konstruktion
  • Leveres med en Universal Bung for at tillade pumpning med enhver beholder, der har en rund åbning mellem 30 og 70 mm
  • Maksimal længde af dykrør: 700 mm
  • Designet til at være nem at installere, nem at bruge og nem at rengøre
  • Kapacitet på 26L/min
  • Rør diameter på 18 mm
Tekniske data
Dybde (metrisk) 700 mm