Få mere at vide
Invitrogen™ Håndholdt magnetisk pladeskive
Artikelnummer. 15303225
Skift visning
Til brug med (applikation):
Multiplex immunoassay
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15303225 Multiplex immunoassay Hver
1 options
Artikelnummer. 15303225 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX55555000
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med ProcartaPlex assay konfigureret til magnetisk adskillelse. Den håndholdte magnetiske separator gør det muligt for dig at fjerne det flydende indhold af pladen med 96 brønde ved blot at dekantere eller svirpe indholdet ned i en vask og duppe resten af på et papirhåndklæde.
  • Reaktivitet: Hund, menneske, abe, mus, gris, rotte
  • Se venligst den relevante ProcartaPlex Brugervejledning for detaljer om kørsel af analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Multiplex immunoassay