Få mere at vide
Brannan Håndholdt infrarødt termometer
Artikelnummer. 16627523
Skift visning
Temperatur nøjagtighed:
±0,3 °C
Artikelnummer. Temperatur nøjagtighed
16627523 ±0,3 °C
1 options
Artikelnummer. 16627523 Leverandør Brannan Leverandørnr. 11/400/3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Berøringsfrit og hygiejnisk infrarødt kropstemperaturtermometer specielt designet til at tage en persons kropstemperatur, uanset stuetemperatur. Termometeret har en hurtig responstid, som giver mulighed for at foretage et større antal målinger på kort tid.
  • Berøringsfrit og hygiejnisk infrarød kropstemperaturtermometer
  • Specielt designet til at tage en persons kropstemperatur uanset stuetemperatur
  • Hurtig responstid giver mulighed for at foretage et større antal målinger på kort tid
  • Designet til at eliminere risikoen for krydskontaminering
  • Ideelt egnet til brug i skoler, virksomheder og andre miljøer, hvor et stort antal mennesker kommer i kontakt med hinanden
  • Valgbar° C eller° F, krops- eller overfladetemperatur
  • Nemt og sikkert
  • Lasermålretning
  • Aftrækkerlås
  • Automatisk datahold
  • Svartid: 0,5 sekunder
  • Emissivitet: 0,95 fast værdi
  • Opløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Relativ luftfugtighed:< 85 %
  • Garanti: 2 år
Certificeringer:
  • CE-mærke - Medical Device Class IIA
  • EN 980: Grafiske symboler til brug ved mærkning af medicinsk udstyr
  • EN 1041: Information leveret af producenten med medicinsk udstyr
  • EN 60601-1: Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle krav til sikkerhed (IEC:60601-1:1998)
  • EN 60601-1-2: Medicinsk elektrisk udstyr Del 1-2: Generelle krav til sikkerhed Sikkerhedsstandard Elektromagnetisk kompatibilitet Krav og test (IEC 60601-1-2:2001)
  • ASTM E1965-1998
  • ISO13485 producent
garanti
2 år
Tekniske data
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturområde (engelsk) 90 °F til 108 °F (Krop), 32 °F til 140 °F (Overflade)
Temperaturområde (metrisk) 32 °C til 42,5 °C (Krop), 0 °C til 60 °C (Overflade)
Driftstemperatur (engelsk) 50 °F til 104 °F
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C til 40 °C
Inkluderer Infrarødt termometer, opbevaringstaske, AA-batterier, brugervejledning
Alarmtyper Programmerbar lydalarmfunktion ved brugerdefineret værdi
Dimensioner (D x B x H) 43 x 77 x 149 mm (upakket)
Opbevaringskrav 0 °C til 50 °C
Lyskilde Baggrundsbelyst LCD-skærm
Skærmstørrelse 28 x 24 mm
Arbejdsafstand 5 til 15 cm
Datastyringsdetaljer Husker de sidste 32 temperaturmålinger
Batteritype 2 x AA (inkluderet)
Strømforbrug 0.0256 W