Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hånddispensersæt
Artikelnummer. 15102893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
Hånddispensersæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15102893 Hånddispensersæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15102893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50138221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8505.00 DKK
    8207.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 297.94 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Øg laboratoriefleksibiliteten med Thermo Scientific™ Hånddispensersæt, kompatibel med mange Thermo Scientific™ Barnstead™ vandrensningssystemer.
Øg fleksibiliteten i laboratoriet med Thermo Scientific™ Hånddispensersæt, kompatibel med mange Thermo Scientific™ Barnstead™ vandrensningssystemer. Dette sæt inkluderer en dispenser med 3 meter ledning, der forbindes til vandsystemtanken og et 0,2 mikron slutfilter. Den er kompatibel med Barnstead LabTower™ , Pacific™ og Smart2Pure™ systemer.
Valgfrit for følgende Barnstead vandrensningssystemer:
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ RO
  • LabTower™ TII
  • Smart2Pure™
  • Pacific™ TII + tank (tank skal have valgfri pumpe)
  • Pacific™ RO + tank (tank skal have valgfri pumpe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hånddispensersæt
Til brug med (udstyr) LabTower EDI, LabTower TII , Smart2Pure , Stillehavet TII + Tank (tank skal have valgfri pumpe), Pacific RO + Tank (tank skal have valgfri pumpe), LabTower RO
Inkluderer Hånddispensersæt (inkluderer hånddispenser med 3 meter ledning og 0,2 mikron slutfilter)