Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Duftfri Hyppig Brug Håndrens
Artikelnummer. 12422320
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12422320 1000 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12422320 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    359.08 DKK / Pakke med 6
    Spare 845.92 DKK
    70% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ideel til dispensere i travle toiletter. Kleenex™ Duftfri Frequent Use Hand Cleanser er en farveløs væske, der hjælper med at opretholde hygiejne og renlighed.
  • Leveres i pakker med 6 x 1 L refill-kassetter
  • Klar og parfumefri, der passer til alle hudtyper
  • Konsekvent skudstørrelse
  • Indeholder op til 1.000 billeder pr. kassette
  • Hurtig og nem at installere
  • Genanvendelig, når den er tom
  • Kompatibel med Aquarius™ og Kimberly-Clark Professional™ Håndrens dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Klar
Form Væske
Dimensioner (L x B x H) 93 x 93 x 180 mm
pH-område 6
Størrelse 6 x 1 L
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1000 ml
Vægt (engelsk) 13.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.033 kg