Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Luksus Skum Hyppig Brug Håndrens
Artikelnummer. p-8005909
Volumen (metrisk):
1000 ml
1200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12621356
Brand: Kimberly-Clark™ 6345
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenserer den ideelle mængde sæbe til hver vask og forhindrer overforbrug. Scott™ Luxury Foam Frequent Use Hand Cleanser leverer op til dobbelt så mange vaske per liter som konventionelle flydende sæber.
  • Farvefrit og parfumefrit skum
  • Overdådig følelse formuleret til hyppig brug
  • Stærke, hygiejnisk forseglede kassetter, der er hurtige og nemme at installere
  • Giv op til 2.500 skud sæbe
  • Kassetter krymper for at spare plads, når de er tomme og kan genbruges (efter at pumpen er fjernet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Klar
Mængde 4 elektroniske kassetter
Størrelse Op til 2.500 skud
Volumen (engelsk) 40,6 oz.
Volumen (metrisk) 1200 ml
Vægt (metrisk) 4.8 kg