Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Luksus Skum Hyppig Brug Håndrens
Artikelnummer. 12631376
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
1200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12631376 1000 ml Pakke med 6
12621356 1200 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12631376 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 DKK
    317.48 DKK / Pakke med 6
    Spare 907.52 DKK
    74% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Dispenserer den ideelle mængde sæbe til hver vask og forhindrer overforbrug. Scott™ Luxury Foam Frequent Use Hand Cleanser leverer op til dobbelt så mange vaske per liter som konventionelle flydende sæber.
  • Farvefrit og parfumefrit skum
  • Overdådig følelse formuleret til hyppig brug
  • Stærke, hygiejnisk forseglede kassetter, der er hurtige og nemme at installere
  • Giv op til 2.500 skud sæbe
  • Kassetter krymper for at spare plads, når de er tomme og kan genbruges (efter at pumpen er fjernet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Klar
Certificeringer/compliance HACCP certificering, FSC
Mængde 6 kassetter
Størrelse Op til 2.500 skud
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1000 ml