Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Scott™ Luksus Foam Håndrens til hverdagsbrug
Artikelnummer. 12691416
Skift visning
Volumen (metrisk):
200 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12691416 200 ml Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12691416 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6346
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plejer din hud og forbedrer den personlige hygiejne. Kleenex™ Luxury Foam Everyday Use Hand Cleanser holder omkostningerne nede og reducerer spild.
  • Ideel til travle toiletter, rengøring af hænder og vedligeholdelse af hygiejne
  • Dispenserer den ideelle mængde sæbe til hver vask, hvilket forhindrer overforbrug
  • Leverer op til dobbelt så mange vaske per liter som konventionelle flydende sæber
  • Leveres i en stærk, hygiejnisk forseglet pose med integreret pumpe, der forhindrer kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Pink (Pink)
Form Skum
Volumen (engelsk) 6,8 oz.
Volumen (metrisk) 200 ml
Vægt (engelsk) 6 lb.
Vægt (metrisk) 2.7 kg