Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Håndrens til hverdagsbrug
Artikelnummer. 10375582
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10375582 1000 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10375582 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 DKK
    299.25 DKK / Pakke med 6
    Spare 685.75 DKK
    69% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Dispenserer den ideelle mængde sæbe til hver vask, hvilket forhindrer overforbrug. Kleenex™ Everyday Use Hand Cleanser leverer op til dobbelt så mange vaske per liter som konventionelle flydende sæber.
  • Pink skumsæbe med en luksusfølelse og subtil duft
  • Leveres i stærke, hygiejnisk forseglede kassetter, der er hurtige og nemme at installere
  • Giver op til 1.000 skud sæbe,
  • Krymper for at spare plads, når den er tom og kan genbruges (når pumpen er fjernet).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens
Farve Pink (Pink)
Form Skum
Dimensioner (L x B x H) 93 x 93 x 180 mm
Inkluderer Leverandør
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1000 ml
Vægt (engelsk) 13.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.033 kg