Beskrivelse
- Fjern olie, fedt, smøremidler og snavs med lethed, takket være den stærke tekstur og høje absorberende evne i disse vådservietter.
- Rengør hænderne effektivt med disse professionelle servietter.
- Undgå potentielle irritationer med servietter, der er fri for duft og skånsomme for huden.
- Genopfyldning er nem og effektiv med vores spand-lignende dispenser.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vådserviet |
| Længde (engelsk) | 17.17 yd. |
| Længde (metrisk) | 15.7 m |
| Bredde (engelsk) | 5,31 tommer |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX-kredit |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 4 x 58 servietter |
| Ply | 1-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | FSC MIX-kredit |