Få mere at vide
HAMNO, MedChemExpress
Beskrivelse
HAMNO is a novel protein interaction inhibitor of replication protein A (RPA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HAMNO |
| CAS | 138736-73-9 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H13NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NSC111847 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (189.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=CC1=C/2C=CC=C1)C2=C/NC3=CC=CC=C3O |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Vis mere |