Få mere at vide
Refill Kit til Hammond™ Gasrenser, Cole-Parmer™
Shop alle Cole-Parmer produkter
:
Kapacitet: 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
| Mængde | 500 mL |
| Fugtighed | 25g |
| Egnethed | Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis |
| Vandoptagelse | 20g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- INDICATING DRIERITE
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: calcium sulphate, cobalt chloride