Tekniske data
| Materiale | Calciumsulfat med koboltchlorid |
| Mængde | 600 mL |
| Maskestørrelse | 40 μm |
| Emballage | Pakke m. 1 stk. |
| Egnethed | En billig gasrenser fjerner fugt, olie og urenheder fra gasserne før analyse |