Få mere at vide
Hammond™ Drierite 26800 tørresøjle, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 11785609 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11785609 1 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 11785609 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0719300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    1046.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 293.01 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Forbind kolonnen in-line mellem en tørretumbler eller ekssikkator og en trykluftledning eller gascylinder. Hammond™ Drierite 26800 tørresøjle klarer et flow på 200 liter i timen eller 0,1 cfm.
Polycarbonat tørresøjle tørrer luft og gas til et dugpunkt på– 100 °F ved op til 90psi. Søjlen består af en plastikhætte, 303 rustfrit stål tørremiddelstøtter og spiralfjedre, filtfiltre og O-ringpakning. Tørringskolonnen er fyldt med 1,25 lb. 8 mesh, hvilket indikerer tørremiddel (vandfrit calciumsulfat). Bestil ekstra tørremiddel separat. Indløbs- og udløbsporte accepterer 1/4 til 3/8 tommer. ID-slange Absorberer op til 50 g fugt
Tekniske data
Materiale Calciumsulfat med koboltchlorid
Mængde 1 Ea.
Fugtighed 50g
Vandoptagelse 50g