Få mere at vide
Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer, Cole-Parmer™
Artikelnummer. p-8004050 Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 750
Artikelnummer. 11832692
Brand: Cole Parmer 0719304
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyt materialer mod korrosion med disse tørremiddelposer. Hammond™ Drierite™ Tørremiddelposer reducerer fugtigheden til et dugpunkt °på 100 F på 10 timer og er støvtætte. Materialer pakket med disse poser er beskyttet mod korrosion i mange måneder.
Nonwoven crepe poser fyldt med Drierite (altfrit calciumsulfat) tør luften fuldstændigt i en pakke eller beholder under forsendelse eller opbevaring.
  • Robust og holdt sammen af varmeforseglinger
  • Yde godt i høje temperaturer
  • Vil ikke frigive absorberet fugt ved mindre end 350 °F
Tekniske data
Materiale Calcium Sulfate
Mængde 3 g
Egnethed These Bags are Dust-Tight and Will Protect For Many Months
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: calcium sulphate